GF14511215
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Sinónimos:
ES303021
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 145-112-15
tamaño
300 × 300 mm
grosor
2 mm
color
clear clear
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)