GF27738029
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 10 m
Sinónimos:
ES305940
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 277-380-29
Longitud
10 m
Diámetro
0.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)