Merck
GF27459647
Scandium
foil, thickness 0.3 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
SC000230
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sc
Número de CAS:
Peso molecular:
44.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141613
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 274-596-47
resistividad
50.5 μΩ-cm, 0°C
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.3 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
densidad
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
Clave InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)