Documentos clave
GF14274176
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, clear amber
Sinónimos:
SU306311
Seleccione un Tamaño
1 EA
$1.150.000
$1.150.000
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$1.150.000
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
$1.150.000
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 142-741-76
weight
2000 g
color
clear amber
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)