GF12125450
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g, 98%
Sinónimos:
NI076011
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder (atomized)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 121-254-50
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)