Documentos clave
GF08379007
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 0.5 m, coil width 192 mm
Sinónimos:
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 083-790-07
Longitud
0.5 m
bobina anchura
192 mm
grosor
0.016 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)