GF05482852
Silicon
rod, 50mm, diameter 2.0mm, crystalline, 100%
Sinónimos:
Silicon, SI007905
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
100%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 054-828-52
L × diám.
50 mm × 2.0 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)