Merck
F15145
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
99%
Sinónimos:
4,4′-Difluorodiphenyl sulfone, 4-Fluorophenyl sulfone
Seleccione un Tamaño
25 G
$110.000
$110.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$110.000
About This Item
Fórmula lineal:
(FC6H4)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.25
Beilstein/REAXYS Number:
1970911
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$110.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yi-Fan Zhao et al.
Journal of colloid and interface science, 448, 380-388 (2015-03-11)
Here we describe the development of versatile antifouling polyethersulfone (PES) filtration membranes modified via surface grafting of zwitterionic polymers from a reactive amphiphilic copolymer additive. Amphiphilic polyethersulfone-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PES-b-PHEMA) was beforehand designed and used as the blending additive of PES