DWKW242837
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 60 mL
Sinónimos:
W242837
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
Materiales
white bottle
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W242837
capacidad
60 mL
Aplicación
Opthalmic, IVD Kits, Other
Características y beneficios
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)