Documentos clave
DWKW242835
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 15 mL
Sinónimos:
W242835
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
white bottle
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W242835
capacidad
15 mL
Aplicación
Opthalmic, IVD Kits, Other
Características y beneficios
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)