Documentos clave
DWKBWH1000PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 1000 mL
Sinónimos:
BWH1000PN
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
screw cap
wide-neck
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon BWH1000PN
capacidad
1000 mL
Aplicación
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Características y beneficios
Suitable for food contact applications
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)