Merck
DWK986700
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
986700
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
Características
with cap
envase
case of 500 ea individual cells in trays of 100
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986700
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Descripción general
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • 20 mL size
  • Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
  • Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)