Documentos clave
DWK261311608
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (15 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Sinónimos:
261311608
Seleccione un Tamaño
100 EACH
$121.200
$121.200
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
$121.200
About This Item
UNSPSC Code:
41121700
NACRES:
NB.17
$121.200
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
material
borosilicate glass
sterility
sterile; autoclaved
feature
graduations: no
packaging
case of 100 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 261311608
tube diam.
(16 mm) , External Thread
tube volume
(15 mL)
General description
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)