DWK212162806
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (125 mL)
Sinónimos:
212162806
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212162806
matraz capacidad
(125 mL)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
- Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
- Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
- Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
- Marking spot for sample identification.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)