D75807
2,5-Dichlorothiophene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Cl2S
Número de CAS:
Peso molecular:
153.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.562 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
densidad
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Clave InChI
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?