Merck
702188
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Sinónimos:
6-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151613
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
130-134 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)