D28000
Diazald®
99%
Sinónimos:
N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazomethane precursor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
61-62 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?