569224
4-Bromo-N-Z-piperidine
96%
Sinónimos:
4-Bromo-N-Cbz-piperidine, Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5590 (lit.)
densidad
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
BrC1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16BrNO2/c14-12-6-8-15(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
Clave InChI
BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)