Merck
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminopyrimidine
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
$200.000
$200.000
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$200.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N4
Número de CAS:
Peso molecular:
110.12
Beilstein:
112646
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$200.000
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
bp
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
Clave InChI
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)