This product does not have an expiration date, but is assigned a retest date of 4 years from the date of quality release. This date is published in the lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/d223107#product-documentation
D223107
Dotriacontane
97%
Sinónimos:
Bicetyl, n-Dotriacontane
Productos recomendados
densidad de vapor
15.6 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clave InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the lifetime of Dotriacontane 97%?
1 answer-