Merck
D18609
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-propanol
95%
Sinónimos:
2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
741859
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
40-44 °C (lit.)
cadena SMILES
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Clave InChI
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
  • 1,3-Diamino-2-propanol is a versatile bidentate diamine ligand which is used in the synthesis of a variety of organometallic compounds.
  • It is a precursor to synthesize the fluorogenic dsDNA binder, N1,N3-bis(4-amidinophenyl)propane-1,3-diamine (BAPPA).
  • It can also be used as a branching unit in the synthesis of peptide dendrimers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bis-4-aminobenzamidines: versatile, fluorogenic A/T-selective dsDNA binders.
Vazquez O, et al.
Organic Letters, 12(2), 216-219 (2009)
Structure? activity relationships for cytotoxic ruthenium (II) arene complexes containing N, N-, N, O-, and O, O-chelating ligands.
Habtemariam A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(23), 6858-6868 (2006)
Synthesis and esterolytic activity of catalytic peptide dendrimers.
Lagnoux D, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(5), 1215-1226 (2004)
Syntheses, structures, and electrochemical properties of inclusion compounds of cucurbit [8] uril with cobalt (III) and nickel (II) complexes.
Mitkina T V, et al.
Inorganic Chemistry, 47(15), 6748-6755 (2008)
Efficient Phosphodiester Binding and Cleavage by a ZnII Complex Combining Hydrogen?Bonding Interactions and Double Lewis Acid Activation.
Feng G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(42), 7056-7059 (2006)