Merck
D134104
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran, mixture of cis and trans
97%
Sinónimos:
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, DMDF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Beilstein:
113225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
densidad
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC1OC(OC)C=C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M I Churchwell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 86, 1-8 (2015-09-15)
Furan is a food processing contaminant found in many common cooked foods that induces liver toxicity and liver cancer in animal models treated with sufficient doses. The metabolism of furan occurs primarily in the liver where CYP 2E1 produces a
Xu-Dong Wang et al.
Nature communications, 12(1), 1202-1202 (2021-02-24)
Halide perovskite single-crystals have recently been widely highlighted to possess high light harvesting capability and superior charge transport behaviour, which further enable their attractive performance in photovoltaics. However, their application in photoelectrochemical cells has not yet been reported. Here, a