D108200
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
98%
Sinónimos:
Gentisaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
97-99 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
Clave InChI
CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?