447706
5-Chlorosalicylaldehyde
98%
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde, 4-Chloro-2-formylphenol, 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-o-salicylaldehyde, 5-Chlorosalicyaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
100-102 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Clave InChI
FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?