CLS401654
Corning® Cap Fitting with 2 Stainless Steel Tubing Ports
diam. ~45 mm, polypropylene
Sinónimos:
Stoppers
Seleccione un Tamaño
$211.000
Seleccione un Tamaño
About This Item
$211.000
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
screw top orange cap
fabricante / nombre comercial
Corning 401654
Diámetro
~45 mm
Adaptador
GL 45 thread
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- 45mm polypropylene cap
- Two 15.24cm stainless steel tubes
- Autoclavable
- Fits Corning glass and plastic vessels with GL45mm threads
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)