Merck
CF0013
Sigma-Aldrich
Acid C2F5-Togni reagent
About This Item
Fórmula lineal:
C9H4F5IO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[I]1(OC(=O)c2c1cccc2)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F5IO2/c10-8(11,12)9(13,14)15-6-4-2-1-3-5(6)7(16)17-15/h1-4H
Clave InChI
KECFAALRJUVVHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Togni-C2F5-reagent II is an extension of the existing Togni-CF3-reagent II (771147) showing exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
Product of CF Plus Chemicals.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.