C82604
Citraconic acid
98%
Sinónimos:
Methylmaleic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
88-94 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Clave InChI
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)