Saltar a
C8017
Calcium phosphate monobasic
≥95%
Sinónimos:
Calcium bis(dihydrogen phosphate), Calcium dihydrogen phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$116.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$211.000
$158.250
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Ca(H2PO4)2
Número CAS:
Peso molecular:
234.05
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-837-1
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
$116.000
Envío estimado HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H3,1,2,3,4)/q+2;;/p-2
InChI key
YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium phosphate monobasic can be used as starting material to prepare biomedical cements such as calcium phosphate silicate bone cement (CPSC) and calcium phosphate coatings on ceramic implants.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C7263C8606307653
description
≥95%
description
98.0-105.0%
description
meets USP testing specifications
description
98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥95%
assay
98.0-105.0%
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)