C42203
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
99%
Sinónimos:
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Clave InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?