Merck
252360
Sigma-Aldrich
Morpholine
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
87.12
Beilstein:
102549
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39162409
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
590 °F
lim. expl.
10.8 %
color
APHA: ≤15
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
126.0-130.0 °C
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
densidad
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Clave InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Morpholine may be used in the preparation of derivatives such as 4-benzoyloxymorpholine and 1-morpholinopropan-1-one. It may also be used in the preparation of (S)-3,3′-bis-morpholinomethyl-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-bi-2-naphthol, a bifunctional chiral catalyst for asymmetric synthesis. As a base, morpholine can be used in the preparation of 1,3-disubstituted allenes from terminal alkynes and aldehydes.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Factors influencing the rate of formation of nitrosomorpholine from morpholine and nitrite: acceleration by thiocyanate and other anions.
T Y Fan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 21(2), 237-240 (1973-03-01)
Synthesis of acylsilanes from morpholine amides. Synthesis of 1-(dimethyl(phenyl)silyl)propan-1-one
Lettan II RB, et al.
Organic Syntheses, 84, 22-22 (2007)
Copper-catalyzed electrophilic amination of diorganozinc reagents: 4-phenylmorpholine
Berman AM and Johnson JS
Organic Syntheses, 83, 31-31 (2006)
Preparation of (S)-3,3'-bis-morpholinomethyl-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
MTurlington M and Pu L
Organic Syntheses, 87, 59-59 (2010)
First telomerisation of piperylene with morpholine using palladium-carbene catalysts.
Neubert P, et al.
Catalysis Communications, 77, 70-74 (2016)