Merck
C39601
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
96%
Sinónimos:
P-Chlorodiphenylphosphine, ClPPh2, PPh2Cl, Diphenylphosphinous chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PCl
Número de CAS:
Peso molecular:
220.63
Beilstein:
512032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
7.8 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refracción
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
densidad
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ph2PCl is an efficient reagent for cross-coupling reactions and for introducing the Ph2P group into molecules.
Aplicación
Precursors used in the synthesis of various phosphines.
Used to introduce the diphenylphosphinyl moiety by aryl ortho-lithiation.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1433-1433 (1993)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 1149-1149 (1993)
Synlett, 3150-3150 (2006)
Synthesis, 3631-3631 (2006)
Resorcinarenyl-Phosphines in Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions of Aryl Chlorides
Monnereau L, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 1364-1372 (2014)