Documentos clave
BR759005
BRAND® macro-cuvette
polystyrene
Sinónimos:
Cuvettes
Seleccione un Tamaño
100 EA
$36.570
$36.570
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
$36.570
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
$36.570
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
polystyrene
Características
minimum filling volume 2.5 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 759005
Categorías relacionadas
Descripción general
  • BRAND® Macro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)