BR43066
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Sinónimos:
Automatic pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Características
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
fabricante / nombre comercial
BRAND 43066
volumen
20 mL
color
green markings
Adaptador
(29/32)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)