Documentos clave
BR137638
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 15 mm × 38 mm
Sinónimos:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Seleccione un Tamaño
10 EA
$207.200
$207.200
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
$207.200
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
$207.200
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Materiales
PTFE-coated
crosshead
fabricante / nombre comercial
BRAND 137638
Al × Diám.
15 mm × 38 mm
Longitud
8 mm
Diámetro
15 mm
Descripción general
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)