BMSB20004T1520
MyBath™ test tube rack
Holds 48 x 1.5/2.0 ml tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
Holds 48 x 1.5/2.0 ml tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B2000-4-T1520
Descripción general
MyBath™ mini water bath system tube rack accessories.
Información legal
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)