Z741419
Racks for SB-12L Shaking Water Bath
Holds 1.5/2.0 mL microtubes
Sinónimos:
shaking water bath racks, platforms
About This Item
Productos recomendados
descripción
optional rack for SB-12L Shaking water bath
Características
Holds 1.5/2.0 mL microtubes
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific SB0012-T1520
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)