Documentos clave
BAF146000043
SP Bel-Art® Two Piece Buchner Funnels
polypropylene, capacity 40 mL (1.35 oz)
Sinónimos:
Buchner Funnel, Funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiales
polypropylene
Características
to hold 42.5 mm 1¹¹⁄₁₆"
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14600-0043
Al total
3.9375 in. (100 mm)
capacidad
40 mL (1.35 oz)
placa diám.
1.5 in. (38 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (6 mm) × 1.8125 in. (46 mm) × 0.375 in. (9 mm)
top I.D. × O.D.
1.75 in. (45 mm) × 2 in. (51 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Easy-to-clean two-piece, polypropylene plastic Buchner funnels include a molded in perforated plate.
Características y beneficios
  • Lightweight; not top-heavy
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Use with Vac-Ring Filter Seal (H38959-0000) for quick filter setup
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)