B9757
Betulin
≥98%
Sinónimos:
Betulinic alcohol, Betulinol, Betulol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
mp
256-257 °C (lit.)
Storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CC[C@@]5(CO)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Inchi Key
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3