Merck
361593
Artemisinin
98%
Sinónimos:
Arteannuin, Qinghaosu
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O5
Número CAS:
Peso molecular:
282.33
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +76°, c = 0.5 in methanol
mp
156-157 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
parasites, viruses
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
InChI key
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
General description
Artemisinin is extracted from sweet wormwood (Artemisia annua). It has anticancer, antiprotozoal and antiviral activities. Artemisinin is associated with brainstem encephalopathy.
Application
Artemisinin has been used:
  • in drug susceptibility assays
  • as a standard for its quantification from artemisinin from hairy roots
  • to check cell viability using 3-(4, 5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
  • as an antimalarial agent to investigate the role of autophagy-related (ATG) genes throughout the P. falciparum asexual and sexual blood stages
Biochem/physiol Actions
Artemisinin (Qinghaosu), a sesquiterpene lactone, is a highly active anti-malarial (falciparum malaria) drug. Artemisinin is also an anthelmintic (parasitic worm) effective against the blood fluke, schistosomiasis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Artemisinin
Clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
No data available
Punto de inflamación (°C)
No data available
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pictogramas
Flame
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Org. Perox. D
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)