B80607
4-Bromoresorcinol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3-1,3-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(Br)c(O)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clave InChI
MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Nebebech Belai et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 936-941 (2018-11-20)
Background: Certain impurities in the color additives drug and cosmetic (D&C) Red No. 21 (R21), D&C Red No. 22 (R22), and their lakes are limited to levels specified in the Code of Federal Regulations (CFR) and are quantified by the