Merck
589306
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≅CCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.5850 (lit.)
bp
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
Clave InChI
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)