ALD00476
Sodium (4-bromophenyl)methanesulfinate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O=S(CC1=CC=C(Br)C=C1)O[Na]
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)