A76400
3-Amino-1-propanol
99%
Sinónimos:
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.59 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
770 °F
índice de refracción
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the preparation of polyurethanes and poly(propyl ether imine) dendrimers.
- As a key starting material in the total synthesis of (−)-ephedradine A (orantine), (−)-and (+)-tedanalactam.
- As a precursor to synthesize a variety of medicinally important compounds by selective O- or N-arylation and amidation of 3-amino-1-propanol.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?