Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-864-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
0.149 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.5-10.6 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
kinematic viscosity
29.9 cSt(23 °C)
bp
187-190 °C
mp
11.5-12.4 °C
transition temp
flash point 100 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI key
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.986 - 0.988
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.986 - 0.988
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-1-propanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?