Merck
08569
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinónimos:
AMPD, Ammediol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HOCH2)2C(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-100-7
Beilstein/REAXYS Number:
635708
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
3.63 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 152 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (NT)
form
crystalline
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1000 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol can be used to study biological buffers. 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol has been used in a study to afford a new family of isostructural octanuclear Cu4Ln4 complexes. 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol has also been used in a study to improve cooling refrigerants for low-temperature applications.
Buffer component in a SDS-gradient gel electrophoresis system that separates polypeptides in the molecular weight range of 1500 to 100,000. Used as a spacer in isotachophoresis of proteins. Also used as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamación (°C)
> 100 °C
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)