A36603
Allyltriphenylphosphonium bromide
99%
Sinónimos:
2-Propenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 110609, NSC 59815
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
222-225 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Preparation of a diol and carbamate chemistry library for common functional groups
- Regioselective synthesis of alkenes via semihydrogenation and semihydrogenation-oxidation of dienes
- Alkene addition of frustrated Lewis pairs
- Olefination of N-sulfonyl imines for stereoselective synthesis of vinyl arenes
- Wittig olefination of aldehydes for preparation of conjugated dienes
- Tandem Michael addition / ylide olefination reactions for the synthesis of highly functionalized cyclohexadienes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)