Merck
304131
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
389.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
217-219 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phosphine
cadena SMILES
[Br-].OCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.BrH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant involved in olefination of activated imines
Modifier of PET nanocomposite fibers with functionalized multiwalled carbon nanotubes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)