A24001
Acrolein diethyl acetal
96%
Sinónimos:
3,3-Diethoxy-1-propene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
densidad
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(OCC)C=C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It can also be used as one of the precursors to synthesize natural products like (−)-(Z)-Deoxypukalide[4], (−)-Laulimalide[5], botryodiplodin[6], neolaulimalide and isolaulimalide.[7]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?