934879
Electrode
Flat square 1cm2
About This Item
Productos recomendados
descripción
Electrode coating: Au 3 µin
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
substrate (FR4)
electrode surface area
1 cm2
tamaño
49 × 16 × 0.5 mm
peso
0.767 g
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)