933597
Poly(Guluronate)
low endotoxin
Sinónimos:
Alginate, Bioink, Bioprinting, Guluronic Acid, Hydrogel, Ionic, Sodium Alginate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
descripción
GPC 5-15 kDa
Formulario
(Solid chunks, fibres or powder)
impurezas
<125 EU/g Endotoxin
<5 CFU/g Bioburden(Total aerobic)
<5 CFU/g Bioburden(fungal)
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Sterile, low endotoxin
- Batch control offers reproducible models for preclinical toxicology testing and drug screening
- Extended shelf-life & stability
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)